n-Heptane ≥99.75%, PRF B&J Brand, meets requirements of ASTM D2699 and D2700, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONCRS210-204EA 3780 EUR InStock
HONCRS210-204 HONCRS210-19
n-Heptane ≥99.75%, PRF B&J Brand, meets requirements of ASTM D2699 and D2700, Burdick & Jackson™
n-Heptane
Primary Reference Fuels
  • Octane number, the principal performance characteristic of gasoline, is determined through use of certified PRF fuels and a Cooperative Fuel Research (CFR) engine under controlled test conditions
  • used in both research and analytical applications
  • thorough quality control testing to ensure each lot conforms to the specifications defined in ASTM D2699 for Motor Octane Number (MON) and ASTM 2700 for Research Octane Number (RON).
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 6,70 %(V)
Point de fusion: -90,6 °C
Densité: 0,684 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear, colorless liquid
Color (APHA) < 10
Water (Karl Fischer) < 0.010%
Residue < 10 mg/L
GC Purity > 99.9% n-heptane (n-C7) and C7 isomers
n-Heptane > 99.75%
Iso-Octane < 0.1%
Lead Content < 0.5 mg/L
Sulfur Compounds (as S) < 0.005%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité