80 Octane Blend, PRF B&J Brand, meets requirements of ASTM D2699 and D2700, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
RS2175-19 RS2175-204
HONCRS2175-19EA 2440 EUR InStock
HONCRS2175-19 HONCRS2175-204
80 Octane Blend, PRF B&J Brand, meets requirements of ASTM D2699 and D2700, Burdick & Jackson™
80 Octane Blend
Primary Reference Fuels
  • Octane number, the principal performance characteristic of gasoline, is determined through use of certified PRF fuels and a Cooperative Fuel Research (CFR) engine under controlled test conditions
  • used in both research and analytical applications
  • thorough quality control testing to ensure each lot conforms to the specifications defined in ASTM D2699 for Motor Octane Number (MON) and ASTM 2700 for Research Octane Number (RON).
Point d'ébullition: 6.7…7.0 %(V)
Point de fusion: –107…–90 °C
Densité: 0.6901 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –12.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 205-563-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear, colorless liquid
Color (APHA) < 10
Water (Karl Fischer) < 0.010%
Residue < 5 mg/L
Composition by GC: Heptane 19.9 – 20.1%
Composition by GC: Iso-Octane 79.9 – 80.1%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité