2,2,4-Triméthylpentane, PRF B&J Brand, meets requirements of ASTM D2699 and D2700, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
RS362-19 RS362-204
HONCRS362-19EA 2120 EUR InStock
HONCRS362-19 HONCRS362-204
2,2,4-Triméthylpentane, PRF B&J Brand, meets requirements of ASTM D2699 and D2700, Burdick & Jackson™
2,2,4-Trimethylpentane
Primary Reference Fuels
  • Octane number, the principal performance characteristic of gasoline, is determined through use of certified PRF fuels and a Cooperative Fuel Research (CFR) engine under controlled test conditions
  • used in both research and analytical applications
  • thorough quality control testing to ensure each lot conforms to the specifications defined in ASTM D2699 for Motor Octane Number (MON) and ASTM 2700 for Research Octane Number (RON).
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Point d'ébullition: 99.24 °C
Point de fusion: –107.4 °C
Densité: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear, colorless liquid
Color (APHA) < 10
Water (Karl Fischer) < 0.010%
Residue < 5 mg/L
GC Purity > 99.75%
n-Heptane < 0.1%
Lead Content < 0.5 mg/L
Sulfur Compounds (as S) < 0.005%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité