MacConkey Agar without CV and without NaCl, HiVeg™
Fournisseur: HiMedia Laboratories
HiVeg™
HIMEM1582-500GEA 0 EUR InStock
HIMEM1582-500G
MacConkey Agar without CV and without NaCl, HiVeg™
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
The HiVeg™ line of products consists of uniquely formulated, 100% vegetable-based media designed to work in conjunction with or replace standard animal-based protein sources.
The products effectively eliminate BSE/TSE contamination concerns while providing results on par with animal-based products. The wide selection of media can meet the requirements of nearly any microbiology application.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité