Coliform PA broth dehydrated culture media
Fournisseur: HiMedia Laboratories
HIMEM1051-500GEA 97.9 EUR InStock
HIMEM1051-500G
Coliform PA broth dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the determination of the presence or absence of coliform bacteria in examination of pollution in treated water from water treatment plants or distribution systems.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité