Dey-Engley neutralising broth base dehydrated culture media
Fournisseur: HiMedia Laboratories
HIMEM187-500GEA 110 EUR InStock
HIMEM187-500G
Dey-Engley neutralising broth base dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Used along with Dey-Engley neutralising broth base for neutralizing and determining bactericidal activity of quaternary ammonium compounds.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité