L.D. agar dehydrated culture media
Fournisseur: HiMedia Laboratories
HIMEM742-500GEA 202 EUR InStock
HIMEM742-500G
L.D. agar dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the cultivation and identification of fastidious anaerobic bacteria.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité