Connectors, click-on in-line super clean®
Fournisseur: Restek
22475 22478
REST22475EA 219 EUR InStock
REST22475 REST22478
Connectors, click-on in-line super clean®
Raccords et connecteurs
Click-on connectors allow you to change traps quickly, without introducing oxygen into your system.
  • Each connector is 60 mm in length
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité