Papain
Fournisseur: Spectrum Chemical
PA125-500GM PA125-100GM
SPCMPA125-500GMEA 835 EUR InStock
SPCMPA125-500GM SPCMPA125-100GM
Papain
Enzymes
Papain, powder, purified, is a cysteine protease enzyme the is present in the papaya fruit.
It is traditionally used to break down meat fibres. It has more recently been used to dissociate cells in the early steps of cell culture preparation.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité