Distributeur et applicateur manuel, Scotch-Weld™ EPX™
Fournisseur: 3M
Scotch-Weld™
MMMAEPX400HEA 852 EUR InStock
MMMAEPX400H
Distributeur et applicateur manuel, Scotch-Weld™ EPX™
Adhésifs
Applicateur manuel pour la distribution d'adhésif EPX en cartouches de 38 et 50 ml fourni avec deux pistons pour adhésif 1:1/2:1 et 10:1.
  • Distribue l'adhésif structurel à deux composants 3M™ Scotch-Weld™
  • Offre une commodité à emporter au travail sans avoir besoin de tuyaux d'air ou de cordons électriques
  • Assure un rapport de mélange correct pendant la distribution; pas besoin de peser les composants
  • Minimise les déchets et les dégâts associés au mélange manuel
  • Réduire les déchets plastiques
Distribuez l'adhésif 3M™ Scotch-Weld™ dans des cartouches duo avec l'applicateur manuel 3M™ Scotch-Weld™ EPX. Notre applicateur mélange et applique des adhésifs en deux parties. Il est couramment utilisé dans les applications industrielles, métallurgiques et de transport.
À utiliser avec les cartouches 1:1 et 2:1 de 200 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité