Nonoxynol-9
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMN1217-200LTBLEA 5710 EUR InStock
SPCMN1217-200LTBL SPCMN1217-200LTB SPCMN1217-100ML SPCMN1217-500MLG SPCMN1217-500MLGL
Nonoxynol-9
Nonoxynol-9
Nonoxynol 9 is also known as N-9 is used as a surfactant. It is an ingredient in several different types of cosmetic and cleaning products nonionic surfactants.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₃₃H₆₀O₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 26571-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité