Huile minérale blanche (pétrole) léger NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
MI501-1LT MI501-20LTPL MI501-4LTGL
SPCMMI501-1LTEA 188 EUR InStock
SPCMMI501-1LT SPCMMI501-20LTPL SPCMMI501-4LTGL
Huile minérale blanche (pétrole) léger NF
Huile minérale blanche (pétrole)
Light Mineral Oil, NF is used as a vehicle and humectant. 
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Densité: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
SPECIFIC GRAVITY @ 25°C 0.818-0.880
VISCOSITY @40.0 °C 3.0-34.4 mm²/s
ACIDITY TO PASS TEST
READILY CARBONIZABLE SUBSTANCES TO PASS TEST
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS TO PASS TEST
SOLID PARAFFIN TO PASS TEST
SULFUR COMPOUNDS TO PASS TEST
ELEMENTAL IMPURITIES AS REPORTED
IDENTIFICATION TO PASS TEST
RESIDUAL SOLVENTS TO PASS TEST
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité