Divinylbenzène (mélange d'isomères) stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Stabilization: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03598.4000EA 193 EUR InStock
8.03598.4000 8.03598.9050
Divinylbenzène (mélange d'isomères) stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzène (mélange d'isomères)
Formule: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01778656
Numéro CAS: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay isomers (GC, area%) 60.0 - 65.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.913 - 0.916
Assay isomers ethylvinyl benzol (GC, area%) 34.0 - 39.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test
The material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité