Méthylcellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O) USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
ME137-2.5KG ME137-12KG ME137-45KGBL
SPCMME137-2.5KGEA 0 EUR InStock
SPCMME137-2.5KG SPCMME137-12KG SPCMME137-45KGBL
Méthylcellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O) USP
Methyl cellulose
Methylcellulose, 4,000 cP, USP is a tablet and capsule disintegrant, a tablet binder, and as a viscosity-increasing excipient. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 26% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité