Carbomer 940 résine NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
C1477-2.5KG C1477-45KGBL C1477-100GM C1477-500GM
SPCMC1477-2.5KGEA 1250 EUR InStock
SPCMC1477-2.5KG SPCMC1477-45KGBL SPCMC1477-100GM SPCMC1477-500GM
Carbomer 940 résine NF
Carbomer 940
Carbomer 940, NF is a polyvinyl carboxy polymer. 
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941675
Numéro CAS: 9007-17-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Carboxylic acid groups (dried basis) 56.0 - 68.0%
Viscosity of a 0.5% solution 40,000 - 60,000 mPa
Loss on drying 2.00%
Heavy metals 20 µg/g
Benzene 0.50%
Identification Passes test
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité