Sodium dihydrogénophosphate, anhydre ≥98.0% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Sodium phosphate monobasiqueSodium phosphate monopotassique
SPCMSO187-2.5KGEA 492 EUR InStock
SPCMSO187-2.5KG
Sodium dihydrogénophosphate, anhydre ≥98.0% USP
Sodium dihydrogénophosphate
Monobasic Sodium Phosphate, Anhydrous, USP is used as a buffering agent. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Formule: NaH₂PO₄
MW: 119,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003527
Numéro CAS: 7558-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (NaH₂PO₄) 98.0 - 103.0 %
pH of a 5% Solution 4.1 - 4.5
Water max. 2.0 %
Al, Ca, & Related Elements To Pass Test
Arsenic (As) max. 8 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité