Potassium dihydrogénophosphate ≥98.0% FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Potassium phosphate monobasique
SPCMP1382-500GMEA 214 EUR InStock
SPCMP1382-500GM
Potassium dihydrogénophosphate ≥98.0% FCC
Potassium dihydrogénophosphate
Potassium Phosphate Monobasic, FCC is used to stabilise, thicken and regulate the acidity and moisture in foods. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage, nutritional supplement and personal care applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dried Basis) 98.0 % min.
Arsenic (As) max.3 mg/kg
Fluoride max. 10 mg/kg
Insoluble Substances max. 0.2 %
Lead (Pb) max. 2 mg/kg
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité