Nicotinamide USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
NI105-1KG NI105-25KGBL
SPCMNI105-1KGEA 267 EUR InStock
SPCMNI105-1KG SPCMNI105-25KGBL
Nicotinamide USP
Nicotinamide
Niacinamide, USP is a form of vitamin B3. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₆H₆N₂O
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127…128 °C
Densité: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006395
Numéro CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité