Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose), 4000 mPa.s USP Substitution Type 2910
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMH1128-2.5KGEA 873 EUR InStock
SPCMH1128-2.5KG SPCMH1128-125GM SPCMH1128-500GM
Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose), 4000 mPa.s USP Substitution Type 2910
Hydroxypropylmethylcellulose
Hypromellose, Substitution Type 2910, 4000 mPa.s, USP is a semisynthetic, viscoelastic polymer that is inert and used as an ophthalmic lubricant, a controlled-delivery component and an excipient in oral medicaments. It is also used as a food additive and acts as an emulsifier, suspending agent and thickening agent. Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Formule: C₃H₈O₂·xCH₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131360
Numéro CAS: 9004-65-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity of a 2% Aqueous Solution @ 20D °C 3000 - 5600 mPa·s
Assay (Methoxy Groups) 28.0 - 30.0%
Assay:Hydroxypropoxy Groups 7.0 - 12.0%
pH 5.0 - 8.0
Loss On Drying max. 5.0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité