Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose), 4000 mPa.s USP Substitution Type 2910
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMH1335-125GMEA 0 EUR InStock
SPCMH1335-125GM
Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose), 4000 mPa.s USP Substitution Type 2910
Hydroxypropylmethylcellulose
Hypromellose, Substitution Type 2910, 4000 mPa.s, USP is an artificial tear used to relieve dry eye conditions. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Formule: C₃H₈O₂·xCH₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131360
Numéro CAS: 9004-65-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity of a 2% Aqueous Solution @ 20D °C 3000- 5600 mPa·s
Assay (Methoxy Groups) 28.0 - 30.0%
Assay (Hydroxypropoxy Groups) 7.0 - 12.0%
pH 5.0 - 8.0
Loss On Drying max. 5.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité