Domiphen bromide
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: (Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminium bromide
D2162-100GM D2162-25KGBL
SPCMD2162-100GMEA 0 EUR InStock
SPCMD2162-100GM SPCMD2162-25KGBL
Domiphen bromide
Domiphen bromide
Domiphen Bromide, BP.
All Spectrum Chemical BP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Formule: C₂₂H₄₀BrNO
MW: 414,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011769
Numéro CAS: 538-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité