Pyridoxine chlorhydrate ≥98.0% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
PY103-100GM PY103-1KG
SPCMPY103-100GMEA 376 EUR InStock
SPCMPY103-100GM SPCMPY103-1KG
Pyridoxine chlorhydrate ≥98.0% USP
Pyridoxine chlorhydrate
Pyridoxine Hydrochloride, USP is a form of vitamin B6. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₈H₁₂ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012807
Numéro CAS: 58-56-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (C₈H₁₁NO₃[-HCl) 98.0 - 102.0 %
Chloride Content 16.9 - 17.6 %
Loss On Drying max. 0.5 %
Residue After Ignition max. 0.1 %
Heavy Metals max. 0.003 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité