Ammonium chlorure
Fournisseur: Spectrum Chemical
AM175-45KGBL AM175-500GM
SPCMAM175-45KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMAM175-45KGBL SPCMAM175-500GM
Ammonium chlorure
Ammonium chloride
Ammonium Chloride, Granular, USP is used as an expectorant in cough medicine. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Formule: NH₄Cl
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité