Magnesium aluminum silicate NF Type IA
Fournisseur: Spectrum Chemical
M1021-2.5KG M1021-500GM M1021-12KG M1021-45KGBL
SPCMM1021-2.5KGEA 639 EUR InStock
SPCMM1021-2.5KG SPCMM1021-500GM SPCMM1021-12KG SPCMM1021-45KGBL
Magnesium aluminum silicate NF Type IA
Magnesium aluminum silicate
Magnesium Aluminum Silicate, Type IA, NF is used in the pharmaceutical formulation process as an absorbent, anticaking agent, opacifying agent, slip modifier, and an aqueous viscosity increasing agent. 
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1327-43-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity @ 33 +/- 3 °C 225 - 600 cP
pH of a 5 in 100 Suspension 9.0 - 10.0
Ratio of Content Aluminum / Magnesium 0.5 - 1.2
Acid Demand max. 4.0
Loss On Drying max. 8.0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité