Acide 3-nitrobenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00645.9025EA 0 EUR InStock
8.00645.9025
Acide 3-nitrobenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007251
Numéro CAS: 121-92-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3 g/l (25 °C)
Melting Point 139 - 142 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 190 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (5 g/l, H2O, 20 °C) (aqueous suspension)
Ignition Point 490 °C
Hill Formula C7H5NO4
Chemical Formula 3-(NO2)C6H4COOH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité