Potassium iodate ≥99.0% FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
P1309-12KG P1309-2.5KG P1309-25GM P1309-500GM
SPCMP1309-12KGEA 6400 EUR InStock
SPCMP1309-12KG SPCMP1309-2.5KG SPCMP1309-25GM SPCMP1309-500GM
Potassium iodate ≥99.0% FCC
Potassium iodate
Potassium Iodate, FCC is used as a source for dietary iodine. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Flame over circle;Exclamation mark
UN1479
Formule: KlO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (KIO₃; Dried Basis) 99.0 - 101.0 %
Chlorate To Pass Test (Li
Iodide To Pass Test (Li
Lead (Pb) max. 4 mg/kg
Loss On Drying max. 0.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité