Manganèse (II) sulfate monohydraté ≥98.0%, en poudre BP, FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMMA164-500GMEA 183 EUR InStock
SPCMMA164-500GM
Manganèse (II) sulfate monohydraté ≥98.0%, en poudre BP, FCC
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Manganese Sulfate, Monohydrate, Powder, FCC, BP - The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Health hazard.
Formule: MnSO₄·1H₂O
MW: 169,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (MnSO₄[-H₂O) 98.0 - 102.0%
Assay (Ignited) 99.0 - 101.0%
Loss On Heating 10.0 - 12.0%
Appearance of Solution To Pass Test
Arsenic (As) max. 3 mg/kg
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité