Ether de pétrole, 60…80 °C, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
1.01774.6025EA 0 EUR InStock
1.01774.6025
Ether de pétrole, 60…80 °C, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 60…80 °C (1013 hPa)
Densité: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (25 °C) practically insoluble
Boiling Point 60 - 80 °C
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité