Erioglaucine disodium salt
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: FD and C Blue No. 1, Brilliant Blue FCF, Erioglaucin A, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)benzenesulphonate, Alphazurine FG, Erioglaucine sodium salt, CI 42090, Acid blue 9, Food Blue No.1
FD110-25GM FD110-10KGBL FD110-500GM
SPCMFD110-25GMEA 152 EUR InStock
SPCMFD110-25GM SPCMFD110-10KGBL SPCMFD110-500GM
Erioglaucine disodium salt
Erioglaucine disodium salt
FD and C Blue No. 1 | Non-graded FD and C Blue No. 1 supplied by Spectrum is indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₃₇H₃₄Na₂N₂O₉S₃
MW: 792,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012141
Numéro CAS: 3844-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité