Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% dans le methanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01816.5000EA 555 EUR InStock
8.01816.5000
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% dans le methanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzyltriméthylammonium hydroxyde
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008281
Numéro CAS: 100-85-6
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -98 °C
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 127 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 5.1 - 44 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Ignition Point 455 °C
Synonyms Trimethylbenzylammonium hydroxide, Triton B
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité