1,3-Diméthyl-2-imidazolidone ≥99.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18212.6190EA 0 EUR InStock
8.18212.6190
1,3-Diméthyl-2-imidazolidone ≥99.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003188
Numéro CAS: 80-73-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 8.2 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 104 °C (20 hPa)
Vapor Pressure < - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.472 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.4 %(V)
Density 1.056 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 305 °C
Synonyms Dimethylethylene urea, DMI, DMEU
Hill Formula C5H10N2O
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité