Urée
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Carbamide
SPCMUR107-12KGEA 1430 EUR InStock
SPCMUR107-12KG SPCMUR107-500GM
Urée
Urée
Urea, USP, JP is used in topical dermatological products to promote rehydration of the skin. Urea preparations are also used for non-surgical removal of damaged or dead nails. All Spectrum Chemical USP, JP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité