Ajusteurs de force ionique (ISA)
Fournisseur: Hach
HACH2488349EA 25 EUR InStock
HACH2488349
Ajusteurs de force ionique (ISA)
Ajusteurs de force ionique (ISA)
Nitrate Ionic Strength Adjustor (ISA) Buffer Solution for sample treatment in nitrate determination by ion selective electrode.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité