Boxes for SCAT Politainer
Fournisseur: S.C.A.T.
107336 107335 107334
SCTV107336EA 10.5 EUR InStock
SCTV107336 SCTV107335 SCTV107334
Boxes for SCAT Politainer
Boîtes Boîtes de rangement
Cardboard boxes for SCAT Politainer for liquid waste, compatible with the SCAT system.
  • Space-saving storage
  • Easy and safe to use
  • Less expensive than comparable canisters
  • Environmentally friendly disposal
Made of chemically resistant plastic, for many applications
Informations de commande: The Politainers have to be ordered separately
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité