Corning® Gosselin™ Autoclave Bags
Fournisseur: Corning
SA03-01 SA09-01 SA14-01 SA21-01 SA33-01
129-0132EA 164 EUR InStock
129-0132 129-0135 129-0138 129-0141 129-0144
Corning® Gosselin™ Autoclave Bags
Sachets Poches de stérilisation
These autoclave bags are made of PP.
  • Every bag is 40 µm thick
  • Thermal resistance of 134 °C
  • Wide range of volumes available (3000 to 33000 ml)
  • Nonsterile
Bags must not be tightly sealed to withstand the temperature recommended for 20 minutes in autoclave.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité