Modified Impeller Assembly for Magnetically-Driven Corning® Proculture® Spinner Flask
Fournisseur: Corning
401392 401661 401901
734-1800EA 216.96 EUR InStock
734-1800 734-1801 CORN401901
Modified Impeller Assembly for Magnetically-Driven Corning® Proculture® Spinner Flask
Ballons Flacons réacteurs
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, Proculture® Spinner Flasks
  • Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor
  • Non sterile
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité