VWR®, Test Tubes with Rim
Fournisseur: VWR Collection
212-0753EA 29.3 EUR InStock
212-0753 212-0754 212-0755 212-0756 212-0757 212-0758 212-0759 212-0760 212-0761 212-0762 212-0763 212-0764 212-0765
VWR®, Test Tubes with Rim
Tubes Tubes à essais
Test tubes made from borosilicate 5.1 glass, neutral glass.
  • Thin walled
  • Excellent chemical resistance
  • Relatively resistant to rapid temperature changes and local heating
The economical alternative for a wide range of uses.
Certifications: DIN 12395.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité