Gamma Irradiated Sterility Maintenance Covers, Self-Seal
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
3312ST 3315ST 3315ST5 3320ST 3322ST 3330ST 3334ST 3335ST 3320ST3 3322ST3 3334ST3 3334STJ
129-3337EA 3400 EUR InStock
129-3337 129-3338 129-3339 129-3340 129-3341 129-3342 129-3343 129-3344 KACC3320ST3 KACC3322ST3 KACC3334ST3 KACC3334STJ
Gamma Irradiated Sterility Maintenance Covers, Self-Seal
Sachets Poches de stérilisation
Idéal pour les applications de production pharmaceutique et biotechnologique.
  • Large gamme de tailles
  • Fermeture auto-scellée pratique ; il n'est pas nécessaire d'utiliser ou de valider un thermoscelleur
  • Aucun outil n'est nécessaire pour l'ouvrir
  • Imperméable aux agents d'assainissement liquides
  • La visibilité à l'intérieur du sac permet de l'identifier
  • Prolonge le stockage et la durée de vie des produits ‘en interne’
Après avoir déchargé l'autoclave, en vertu de la norme LAF de qualité A, placer les articles emballés et stérilisés à la vapeur dans des sacs de maintien de la stérilité et les fermer. Cette technique capture les conditions de Grade A et protège les produits stérilisés des sources externes de contamination pendant le stockage et le transport dans des zones moins classifiées.
Certifications: Certificats d'irradiation de conformité envoyés avec chaque livraison.
Conditionnement: Les couvertures d'entretien de stérilité sont emballées dans des sachets pelables Tyvek Chevron avec le numéro de lot et la date d'expiration pour la traçabilité.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité