96-well polyvinyl chloride (PVC) microplates
Fournisseur: Corning
734-1517EA 232.67 EUR InStock
734-1517
96-well polyvinyl chloride (PVC) microplates
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Not treated PVC microplates are economical microplates for solution-based assays, serial dilutions, and general storage applications.
  • Well volume of 250 µl (260 µl for V-bottom)
  • Working well volume of 50 µl to 150 µl
Informations de commande: Lids are not available.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité