Corning® Disposable Phenolic Threaded Screw Cap with Rubber Liners, Corning
Fournisseur: Corning
99999-13 99999-15 99999-18
734-4255EA 319.14 EUR InStock
734-4255 734-4256 734-4257
Corning® Disposable Phenolic Threaded Screw Cap with Rubber Liners, Corning
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
These disposable Corning® caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C
  • Available in different sizes
They are provided with a white rubber liner.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité