L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Corning® DeckWorks Reload System Starter Kits, Corning
Fournisseur: Corning
4134 4130 4131 4133 4132
613-1525EA 79.23 EUR InStock
613-1525 613-1521 613-1522 613-1524 613-1523
Corning® DeckWorks Reload System Starter Kits, Corning
Pointes de pipettes
Corning® DeckWorks™ pipette tip system is designed to allow you to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials.
  • Certified free of RNase, DNase, pyrogens and PCR inhibitors
Corning DeckWorks starter kits contain one DeckWorks reload system and empty hinged racks (10 empty racks accompany 10, 200 and 300 µl volume tips; eight empty racks acommpany 1000 µl volume tips). DeckWorks reload systems are convenient and economical - reload decks are packaged in trasparent trays for easy tip identification, require noMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité