Film de stérilisation séquentielle SMS, bleu, résistant, 50 g/m²
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
KCRP-300-01.5 KCRP-300-0202 KCRP-300-0303 KCRP-300-0404 KCRP-300-0606 KCRP-300-0808 KCRP-300-0909 KCRP-300-0912 KCRP-300-1212 KCRP-300-1515 KCRP-300-1818 KCRP-300-1822 KCRP-300-2020 KCRP-300-2424 KCRP-300-3030 KCRP-300-3636 KCRP-300-4040 KCRP-300-4545 KCRP-300-4548 KCRP-300-4848 KCRP-300-5454 KCRP-300-5472 KCRP-300-6060 KCRP-300-6080
129-3751EA 311 EUR InStock
129-3751 129-3752 129-3753 129-3754 129-3755 129-3756 129-3757 129-3758 129-3759 129-3760 129-3761 129-3762 129-3763 129-3764 129-3765 129-3766 129-3767 129-3768 129-3769 129-3770 129-3771 129-3772 129-3773 129-3774
Film de stérilisation séquentielle SMS, bleu, résistant, 50 g/m²
Lingettes de stérilisation
Les emballages SMS à usage intensif de la gamme Keystone Cleanroom Products offrent une excellente barrière microbienne. Idéal pour les applications de production pharmaceutique.
  • Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO 8
  • Propre - sans cellulose
  • SMS solide, résistant aux accrocs et aux déchirures, 50 g/m²
  • Une large gamme de tailles disponibles ce qui réduit les découpes
  • La barrière hydrophobe laisse passer les gaz de stérilisation, mais empêche la pénétration des liquides et des microbes
  • Emballés dans des sacs en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date de fabrication pour une traçabilité complète
Pour une utilisation dans les processus de stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène et au peroxyde d'hydrogène.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité envoyés avec chaque livraison.
Conditionnement: Les emballages SMS sont emballés dans des sacs en poly scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date d'expiration pour la traçabilité.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité