Film de stérilisation séquentielle SMS, bleu, résistant, 88 g/m²
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
KCRP-600-01.5 KCRP-600-0202 KCRP-600-0303 KCRP-600-0404 KCRP-600-0606 KCRP-600-0808 KCRP-600-0909 KCRP-600-0912 KCRP-600-1212 KCRP-600-1515 KCRP-600-1818 KCRP-600-1822 KCRP-600-2020 KCRP-600-2424 KCRP-600-3030 KCRP-600-3636 KCRP-600-4040 KCRP-600-4545 KCRP-600-4548 KCRP-600-4848 KCRP-600-5454 KCRP-600-5472 KCRP-600-6060 KCRP-600-6080
129-3775EA 400 EUR InStock
129-3775 129-3776 129-3777 129-3778 129-3779 129-3780 129-3781 129-3782 129-3783 129-3784 129-3785 129-3786 129-3787 129-3788 129-3789 129-3790 129-3791 129-3792 129-3793 129-3794 129-3795 129-3796 129-3797 129-3798
Film de stérilisation séquentielle SMS, bleu, résistant, 88 g/m²
Lingettes de stérilisation
Idéal pour les applications de production pharmaceutique et biotechnologique.
  • Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO 8
  • Propre - sans cellulose
  • SMS solide, résistant aux accrocs et aux déchirures, 88 g/m²
  • Une large gamme de tailles disponibles ce qui réduit les découpes
  • La barrière hydrophobe laisse passer les gaz de stérilisation, mais empêche la pénétration des liquides et des microbes
  • Emballés dans des sacs en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date de fabrication pour une traçabilité complète
Pour une utilisation dans les processus de stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène et au peroxyde d'hydrogène.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité envoyés avec chaque livraison.
Conditionnement: Les emballages SMS sont emballés dans des sacs en poly scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date d'expiration pour la traçabilité.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité