L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cut resistant gloves with INTERCEPT™ technology, HyFlex® 11-561
Fournisseur: Ansell
11-561/12 11-561/5 11-561/6 11-561/7 11-561/10 11-561/11 11-561/8 11-561/9
ANSE11-561/12EA 195 EUR InStock
ANSE11-561/12 ANSE11-561/5 ANSE11-561/6 ANSE11-561/7 ANSE11-561/10 ANSE11-561/11 ANSE11-561/8 ANSE11-561/9
Cut resistant gloves with INTERCEPT™ technology, HyFlex® 11-561
Gants
Ultra-lightweight gloves developed with INTERCEPT™ Cut Resistance Technology for reliable hand protection.
  • Ultra-lightweight design makes this EN ISO CUT C & ANSI/ISEA 105-2024 A3-rated safety glove 20% lighter (vs. standard EN ISO CUT C & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3-rated gloves)
  • Two times greater cut resistance using Next Generation single HPPE yarn (vs. similar gloves made of standard HPPE yarn)
  • Improved FORTIX™ Technology delivers up to 20% more abrasion resistance for longer lasting handling in abrasive conditions (vs. previous technology
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité