Industrial natural rubber latex gloves, AlphaTec® 87-085 series
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
87-085/6.5 87-085/7.5 87-085/8.5 87-085/9.5
ANSE87-085/6.5EA 20.7 EUR InStock
ANSE87-085/6.5 ANSE87-085/7.5 ANSE87-085/8.5 ANSE87-085/9.5
Industrial natural rubber latex gloves, AlphaTec® 87-085 series
Gants
Lightweight natural rubber gloves offering comfort and food compliance.
  • Beaded cuff for tear resistance and easy donning
  • Food contact approved
  • Good abrasion resistance
  • 100% cotton flock lining
  • AQL 0.65
Flock lined, lightweight natural rubber latex gloves are designed for use in low hazard areas. Resistant, flexible, and very comfortable.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité