96-Well clear polypropylene PCR microplate, Corning® Thermowell® GOLD
Fournisseur: Corning
Corning®
734-4137EA 586.99 EUR InStock
734-4137
96-Well clear polypropylene PCR microplate, Corning® Thermowell® GOLD
Microplaques Plaques PCR
These half skirted 96 well PCR microplates feature a rigid construction that is ideal for automation.
  • Clear medical grade PP is suitable for RT-PCR
  • Uniform wall thinness assures efficient heat transfer while minimizing well-to-well variability
  • 100% tested for well integrity and DNase- and RNase-free
  • Nonsterile, without lids
  • With two generic bar code labels per plate
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité