L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Tubes de microcentrifugation à faible liaison
Fournisseur: VWR Collection
525-1492EA 36.7 EUR InStock
525-1492 525-1493 525-1601
VWR®, Tubes de microcentrifugation à faible liaison
Tubes Microtubes à centrifuger
Ces tubes de microcentrifugation ont une surface à faible adhérence offrant une liaison minimale à faible À utiliser avec l'ADN et les protéines visqueuses, ces tubes en polypropylène non collants et gradués peuvent être utilisés entre -80 et +122 °C (-122 à +251,6 °F).
  • Bouchons à pression étanches
  • Autoclavable
  • Marques graduées
Les tubes de microcentrifugation VWR® sont dotés de bouchons plats et de zones dépolies sur les côtés pour faciliter le marquage. Les bouchons à pression étanches peuvent être percés par une seringue. Les bouchons faciles àMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité