L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cold resistant gloves, EDGE® 48-193
Fournisseur: Ansell
48-193/10 48-193/11
ANSE48-193/10EA 111 EUR InStock
ANSE48-193/10 ANSE48-193/11
Cold resistant gloves, EDGE® 48-193
Gants
Cold-resistant safety gloves, offering mechanical protection for heavy-duty applications.
  • PVC coating repels water, oils and greases, besides providing good dexterity and pliability at low temperatures
  • Provides a barrier against cold, oils, greases and abrasions
  • Durable polyester liner keeps hands warm and dry
Recommended for: Outdoor winter use, maintenance, storing and transportation.
Certifications: EN 388:2016 (3121A), EN 511 (011); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité