Disposable flat bottom culture tubes, screw cap style, bulk pack, PYREX®
Fournisseur: Corning
99448-16X 99448-16 99448-19
734-4237EA 416.66 EUR InStock
734-4237 734-4236 734-4238
Disposable flat bottom culture tubes, screw cap style, bulk pack, PYREX®
Tubes Tubes de culture
Tube has flat bottom and comes without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité