Clipboards
Fournisseur: TEKNOMEK
WW0200/SSC WW0200SSCCLIP WW0200SSCCLIPL WW0200/SSC/L WW0205/SSC WW0205SSCCLIP WW0205/SSC/L WW0205LSSCCLIP
TEKMWW0200/SSCEA 0 EUR InStock
TEKMWW0200/SSC TEKMWW0200SSCCLIP TEKMWW0200SSCCLIPL TEKMWW0200/SSC/L TEKMWW0205/SSC TEKMWW0205SSCCLIP TEKMWW0205/SSC/L TEKMWW0205LSSCCLIP
Clipboards
Porte-blocs
The clipboards come in a range of options.
  • Brushed dull polish finish
  • Spring loaded stainless steel clip
  • Available in portrait or landscape
  • Material: Fully welded 304-grade stainless steel
The stainless steel clipboards come in sizes A4 and A3, and can be supplied with or without a clip at the back to hang them from our hanging rails.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité